Dry box handsker, neopren
Leverandør: PIERCAN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
97800C96/10 10750C84/10 10500C76/10 10500C86/10 10750C74/10 14800C76/10 14800C86/10 14800C96/10 14800C84/10 14800C94/10 10500C96/10 18800C96/10 18800C94/10 18800C86/10 18800C84/10 18800C106/10 18800C104/10 10750C94/10 10750C106/10 10750C104/10 13800C96/10 13800C106/10 10750C76/10 10750C86/10 10750C96/10 13800C76/10 13800C86/10 10500C104/10 10500C106/10 10500C74/10 10500C84/10 10500C94/10 13800C104/10 13800C74/10 13800C84/10 13800C94/10 14500C6E66 14500C7E46 14500C7E66 14500C8E46 14500C8E66 14500C9E46 14500C9E66 14800C6E46 18800C94/6
PIEC97800C96/10EA 37170 DKK
PIEC97800C96/10 PIEC10750C84/10 PIEC10500C76/10 PIEC10500C86/10 PIEC10750C74/10 PIEC14800C76/10 PIEC14800C86/10 PIEC14800C96/10 PIEC14800C84/10 PIEC14800C94/10 PIEC10500C96/10 PIEC18800C96/10 PIEC18800C94/10 PIEC18800C86/10 PIEC18800C84/10 PIEC18800C106/10 PIEC18800C104/10 PIEC10750C94/10 PIEC10750C106/10 PIEC10750C104/10 PIEC13800C96/10 PIEC13800C106/10 PIEC10750C76/10 PIEC10750C86/10 PIEC10750C96/10 PIEC13800C76/10 PIEC13800C86/10 PIEC10500C104/10 PIEC10500C106/10 PIEC10500C74/10 PIEC10500C84/10 PIEC10500C94/10 PIEC13800C104/10 PIEC13800C74/10 PIEC13800C84/10 PIEC13800C94/10 PIEC14500C6E66 PIEC14500C7E46 PIEC14500C7E66 PIEC14500C8E46 PIEC14500C8E66 PIEC14500C9E46 PIEC14500C9E66 PIEC14800C6E46 PIEC18800C94/6
Dry box handsker, neopren
Handsker
Kravehandsker fremstillet af blødt, sort polychloropren-gummi, som er selvslukkende og således giver handskerne en god modstandsdygtighed over for ild. Det er den ideelle elastomer, der giver den bedste beskyttelse mod adskillige potentielt skadelige stoffers, såsom olie og ozon, konjugerende virkning. Designet til anvendelse med porte med forskellig diameter.
  • Høj slidstyrke og fleksibilitet
  • God modstandsdygtighed over for ozonaldring, oxygen og ældning
Colour: Black
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388 (X111), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
Certificeringer: 0,4 mm thickness: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388:2016 (X1XXX), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388:2016 (X111X), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III