Strikkede handsker, HyFlex® 11-600, 11-601, 11-605
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 511 DKK
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Strikkede handsker, HyFlex® 11-600, 11-601, 11-605
Handsker
Det strikkede for af stræknylon giver sammen med belægningens sammensætning af polyurethan fleksibilitet og elasticitet.
  • Optimal følelighed og smidighed: Ultratynd med overlegen slidstyrke
  • Polyurethanbelægningen giver et godt greb under tørre forhold
  • Plet- og fnugfri
These industrial gloves are ideal for applications where precision and/or clean handling are required and for light and delicate applications, such as assembly of small pieces or for use in cleanrooms.
Certificeringer: 11-600 / 11-601: EN 388:2016 (3121A), art. II
11-605: art. II