Chemical resistant gloves, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 133 DKK
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Handsker
Neoprenhandsker med exceptionel fleksibilitet, som yder øget beskyttelse mod en lang række af kemikalier. 100% væsketætte handsker, som er udstyret med en blød, strækbar strikket foring uden søm i arbejdsfladen og med ekstra underarmsbeskyttelse.
  • Med fremragende fingerspidsmobilitet og følsomhed
  • Godt greb på våde og glatte materialer
  • Yderst behagelige at have på, polster hånden, absorberer sved og forhindrer gnav
  • En mere sikker håndtering og reduceret træthed er ensbetydende med øget produktivitet
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III