Kemisk resistente handsker, AlphaTec® 29-500
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 48.5 DKK
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® 29-500
Handsker
Disse anatomisk udformede handsker yder medium kemisk beskyttelse mod fx syrer, ætsende midler, alkoholer og mange opløsningsmidler.
  • Overlegen fleksibilitet resulterer i mindre håndtræthed
  • Ideel til brug under kolde forhold - neoprenen bibeholder sin overlegne elasticitet
  • Ren velouriseret bomuld som erblød, komfortabel og absorberende
Ideal for applications such as agriculture, chemical industry, cleaning, maintenance, refining oil and petrol.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), art. III, EN 388 (3121); AQL 0.65
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); AQL 0.65