Industrihandsker, Ultranitril 492
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34492200 34492811 34492816 34492207 34492818 34492209
112-6111EA 381 DKK
112-6111 112-6112 112-6113 112-6114 112-6115 112-6116
Industrihandsker, Ultranitril 492
Handsker
Disse anatomisk designede handsker med kvalitetsfiltforing, yder god kemisk resistens overfor kulbrintederivater, alkoholer, aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • Lang levetid takket være fremragende mekanisk styrke (slid og punktering)
  • Dobbeltlagsprocessen giver øget kemisk beskyttelse
  • Anbefales til individer, som er følsomme overfor naturgummiproteiner
Ideel til brug i produktionsindustrier hvor der bruges skæreolier, foretages metalbehandling med opløsningsmidler, kemisk behandlinger og i bil- og fødevareindustrien.
Certificeringer: EN 388 (3101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, ISO 18889 G2, Cat. III