Kemisk resistente handsker med for, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 94.4 DKK
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Kemisk resistente handsker med for, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Handsker
These strong reusable nitrile gloves feature a 100% cotton liner and textured palm and fingers. They provide excellent resistance to abrasion, cuts and snags plus first-class chemical protection.
  • Fremragende tør- og vådgreb
  • Giver optimal fleksibilitet, komfort og beskyttelse
  • Modstår petrokemikalier, alkoholer, rengøringsmidler, fedt og olier samt opløsningsmidler
Handsken yder en fremragende resistens mod slid og snit, og god kemisk beskyttelse.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), AQL 1,0 art III