Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-900
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
87-900/6.5-7 87-900/7.5-8 87-900/8.5-9 87-900/7
112-0305EA 0 DKK
112-0305 112-0306 112-0307 ANSE87-900/7
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 87-900
Handsker
Tunge handsker af latex/neopren, foret med ren bomuldsfilt og med påtrykt rudemønster på overfladen.
  • Pålidelig beskyttelse mod en lang række af kemikalier
  • Meget god resistens overfor salte, rengøringsmidler og ketoner
  • Fremragende tør- og vådgreb
For chemical, electronic and aircraft industries.
Certificeringer: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; kat. III