Industrihandsker, Jersette 300/301
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34301009 34300050 34300055 34300056 34300057 34300058 34300059 34301000 34301005 34301006 34301007 34301008
112-0658EA 78.8 DKK
112-0658 112-1085 112-0651 112-0652 112-1086 112-1087 112-1088 112-0653 112-0654 112-0655 112-0656 112-0657
Industrihandsker, Jersette 300/301
Handsker
Væsketætte latexhandsker m. nopret overflade. Ideel til brug under våde forhold.
  • Bomuldsfor af høj kvalitet; ingen sømme på arbejdsflader
  • Fremragende resistens overfor iturivning
  • God resistens overfor en lang række syrer og ketoner
Length: 310 - 330 mm
Thickness: 1,15 mm
Colour: Blue
EN 388 (3141), EN 407 (X1XXXX), Cat. II; AQL 1.5
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 388:2016 (2131X), EN 407 (X1XXXX), art. II; AQL 1,5