Kemisk resistente og varmebestandige handsker, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 815 DKK
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Kemisk resistente og varmebestandige handsker, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Handsker
Scorpio® handsker kombinerer fleksibiliteten og den kemiske resistens fra neopren med komforten og varmeresistensen fra en blød termisk inderhandske. De er designet til at beskytte brugerne i opgaver, hvor termiske og kemiske faremomenter er tilstede.
  • Neoprenbelægningen beskytter mod en lang række af kemikalier
  • Fremragende mekaniske og kemiske egenskaber (beskytter mod fedt og olier)
  • Komfortabel og isolerende dobbeltinderhandske, som yder beskyttelse mod periodisk kontakt med varme overflader op til 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black