Chemical resistant gloves, Ultranitril 381
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34381010 34381011 34381017 34381018 34381019
112-1089EA 1450 DKK
112-1089 112-0673 112-1090 112-1095 112-1096
Chemical resistant gloves, Ultranitril 381
Handsker
Disse væsketætte handsker består af et strikket bomuldsfor belagt med grønt nitrilgummi. De er udstyret med kurvede fingre og profileret håndflade og en slipsikret overflade på fingre og i håndfladen. Garanteret silikonefri.
  • To handsker i en giver øget kemisk beskyttelse
  • Et hævet mønster giver et optimal greb på våde dele
  • Giver komfort og termisk isolering takket været bomuldsforet
  • Anbefales til individer, som er følsomme overfor naturgummiproteiner.
Ideel til brug i laboratoriet, i fødevareindustrien, til maskinvedligeholdelse eller kemiskMore Product Information