Kemisk resistente handsker, AlphaTec® Solvex® 37-900
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 89.5 DKK
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® Solvex® 37-900
Handsker
Disse handsker med velouriseret bomuldsfor er udstyret med en speciel nitrilbelægning og en riflet overflade, som sikrer et fast greb.
  • Density tested
  • Anatomical design, reduces hand fatigue
  • Sanitised/Actifresh: Contains fungicidal and bacteriostatic agent to maintain hand hygiene and protect against skin irritation
Ideelle til brug inden for kemisk bearbejdning, produktion af halvledere og landbrug (håndtering af pesticider).
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.