Kemisk resistente handsker, AlphaTec® 15-554
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 426 DKK
112-0269 112-2180
Kemisk resistente handsker, AlphaTec® 15-554
Handsker
Disse komfortable, anatomiske handsker med forkurvede fingre og vinklet tommelfinger, er fremstillet af en PVA-blanding, som forbliver formede i de stærkeste organiske, aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • En belægning af polyvinylalkohol varer 10-15 gange længere end andre belægninger
  • En blød todelt, strikket for afbøder hånden og absorberer sved
  • Praktisk talt ingen absorption eller ekstrahering af ioner
  • Utrolig let og fleksibel
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), art. III; AQL 1,0
Advarsel: Må ikke bruges i vand eller vandbaserede opløsninger.