Handsker til renrum, polykloropren, Dermashield® 73-711 / 73-721
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 6610 DKK
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Handsker til renrum, polykloropren, Dermashield® 73-711 / 73-721
Handsker
Håndspecifik og ergonomisk designet handsker med oprullet manchet. Ideel til brug i laboratorier, til farmaceutisk og bioteknologisk fremstilling og produktion af medicinsk udstyr.
  • Steril eller ikke-sterile, pudderfri, ru fingerspidser
  • Optimal kombination af produkt- og medarbejderbeskyttelse
  • Uden latexproteiner og acceleratorer. giver dermed ikke allergier
  • Sammenlignet med naturlatex, yder disse handsker høj komfort takket været blødheden og fleksibiliteten
  • Stor resistens overfor punktering og en lang række af kemikalier
  • Specifik udvendig overfladebehandling og overvågning af grebsværdier
The sterile gloves are suitable for use in Class 100, ISO 5 or M3.5 cleanrooms. The non sterile gloves should be used in controlled but non sterile environments.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certificeringer: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Emballering: The sterile gloves are packaged as single pairs in a poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags to a master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton.
The non sterile gloves are bulk packed: 20 right and left hand gloves are packed in separate compartments in a polybag; 1 polybag per vacuum-sealed polybag; 2 polybags per vacuum-sealed master polybag; 5 master polybags per case liner; 200 pairs per carton.