Handsker til renrumsopgaver, tripelpolymerblanding, Trilites 994
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34994426 34994427 34994428 34994429
112-0755EA 321 DKK
112-0755 112-0756 112-0757 112-0758
Handsker til renrumsopgaver, tripelpolymerblanding, Trilites 994
Handsker
Ambidekstrale og væsketætte handsker, fremstillet af en blanding af naturlatex, neopren og nitril, og med oprullede manchetter.
  • Pudderfrie, riflede fingerspidser
  • Yder holdbarhed, komfort, slidresistens og beskyttelse mod kemiske stænk
  • Med et lavt partikeltal, som vedligeholdes i de forseglede poser
  • Niveauet af naturlatexproteiner er under det detekterbare (Lowry test), hvilket reducerer risikoen for udvikling af overfølsomhed
  • Oprullet manchetkant forhindrer rivning ved påtagning og at handsken glider ned på hånden
Ideelle til tørhåndtering og stænkbeskyttelse i kontrollerede miljøer.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), kat. III, AQL 1,5.
Emballering: 100 gloves/box.