Handsker, neopren, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Leverandør: Ansell
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 6 
Industrie pharmaceutique / Préleveur des matières premières / SAINT-FONS
Ja, jeg anbefaler
Ces gants sont adaptés aux opérations de prélèvements de matières premières.
25-101/6.5-7 25-101/7.5-8 25-101/8.5-9 25-101/9.5-10 25-201/6.5-7 25-201/7.5-8 25-201/9.5-10 25-201/8.5-9
112-0027EA 302 DKK
112-0027 112-0028 112-0029 112-0030 112-0031 112-0032 112-0034 112-0033
Handsker, neopren, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Handsker
Disse engangshandsker af neopren med rullekant har fremragende resistens overfor syrer og baser.
  • Forhindrer hudreaktioner og allergier af type I
  • Fremragende komfort, sammenlignelig med latex
  • Indvendig belægning af polyurethan sikrer nem på- og aftagning
  • Noprede fingerspidser giver et sikkert greb både under tørre og våde forhold
  • Grøn farve for nem identifikation
Ideelle til industriel brug i den farmaceutiske industri og kemikalieindustrien.
Length: 240 or 290 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Green
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificeringer:More Product Information