Handsker til renrum, nitril, Kimtech™ G3 NxT™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
62990 62991 62992 62993 62994 62995
112-4820EA 3630 DKK
112-4820 112-4821 112-4822 112-4823 112-4824 112-3486
Handsker til renrum, nitril, Kimtech™ G3 NxT™
Handsker
Ambidextrous handsker med oprullet manchet. Indeholder ingen naturlatex.
  • Usterile, pudderfri
  • Riflede fingerspidser giver bedre kontrol og greb
  • Er statisk dissipative ved brug
  • Forøget renhed
Velegnet til brug i renrum af klasse 1, ISO 3 eller M1,5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certificeringer: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), Cat. III; AQL 1.5
Emballering: Pakket i renrumskompatibelt polyethylen, 100 handsker pr. dobbelt polypose og 10 poser pr. kasse.