Handsker, nitril, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 380 DKK
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Handsker, nitril, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Handsker
Fremstillet af en nyskabende nitrilforbindelse, der har enestående kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og smidighed. Egnet til kontakt med alle fedtholdige fødevarer.
  • Enestående resistens overfor animalske fedtstoffer sammenlignet med PVC eller naturgummi
  • Blå farve øger synligheden under håndteringen af fødevarer
  • Nopret overflade på fingerspidserne forbedrer grebet
  • Sikker for både fødevarer og brugerens hænder
  • Uden latex
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved