VWR®, Nitril handsker, NITRILE
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
112-2371EA 154 DKK
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Nitril handsker, NITRILE
Handsker
Disse ambidekstrale handsker giver ekstra beskyttelse, især af følsom hud.
  • Usterile, pudderfri, nopret overflade
  • Høj resistens overfor kemiske opløsningsmidler og fedtstoffer
  • Fremragende greb, specielt ved håndtering af våde genstande
  • Specielt til personer, der lider af latexallergi
Til laboratoriebrug ved farmaceutiske, industrielle og medicinske anvendelser og i fødevareindustrien.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Advarsel: * Thickness is double-measured, minimum values