Handske til renrum, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Leverandør: Ansell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 5320 DKK
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Handske til renrum, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Handsker
Hand-specific gloves with straight cuffs for all applications requiring a high level of dexterity and grip. Ideal for pharmaceutical, medical device manufacturing and biotech. The sterile version is suitable for use in ISO 6 (Class 1000) cleanroom environments.
  • Sterile eller usterile, pudderfri
  • Håndspecifikt, ergonomisk design for bedre smidighed, komfort og langtidsbrug
  • Lige manchet for bedre pasform over anden beklædning
  • Proteinniveau under 50 µg/gram
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Certificeringer: EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, art. III; AQL 1,0
Emballering: Pakket i rentrums-kompatibel emballage og en foret forsendelseskarton.
Et par pr. polyesterpung, forseglet i polyesterkonvolut; 10 par pr. pose; 5 poser pr. kassepose; 4 kasseposer pr. karton.