Latex handsker til renrum, BioClean Legion™
Leverandør: Nitritex
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 8970 DKK
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Latex handsker til renrum, BioClean Legion™
Handsker
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Usterile, pudderfri, riflet overflade
  • Forlænget udvaskning i rent demineraliseret vand sikrer ekstremt lave niveauer af klorider og ekstraherbare metaller
  • Proteinniveau under 50 µg/g
  • Hver størrelse har en unik stregkode på den udvendige pose med 50 par (EAN-13) og den udvendige æske (ITF-14), så data automatisk kan indføres i lagerstyringssystemer
Velegnet til brug i rentrum af klasse 100, ISO 5 eller M3,5.
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificeringer: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Emballering: 100 stk. pr. forseglet indvendige polyesterpose; en indvendig polyesterpose pr. forseglet udvendige polyesterpose; 10 udvendige polyesterposer pr. æske (1000 stk.).