Cleanroom gloves, latex/nitrile/neoprene, AdvanTech 522
Leverandør: MAPA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 104 DKK
112-0722 112-0723 112-0724
Cleanroom gloves, latex/nitrile/neoprene, AdvanTech 522
Handsker
Anatomisk designede og væsketætte handsker af naturlatex, som er blandet med neopren og nitril. Udstyret med en kloreret indvendig overflade og en slipsikret overflade på håndflade og fingre. Materialet indeholder ingen puddere, silikone eller paraffin.
  • Usterile, pudderfri, riflet overflade
  • Unik blanding a tre polymerer, hvilket giver en overlegen beskyttelse mod kemikalier som typisk anvendes i kontrollerede miljøer
  • Reducerede niveauer af partikler og reaktive ioner takket været den specifikke formulering og rensningen i deioniseret vand
  • De testes regelmæssigt for partikelniveauer og ekstraherbare stoffer
  • Sikkert vådgreb takket være den slipsikrede overflade
Velegnet til brug i rentrum af klasse 100, ISO 5 eller M3,5.
Length: 610 mm
Thickness: 0,5 mm
Colour: Natural
Certificeringer: EN ISO 374-1 Type B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Cat. III