Sikkerhedsbeholdere, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 1170 DKK
119-3004 119-3010
Sikkerhedsbeholdere, Nalgene®
Flasker Plastflasker
HDPE.
  • 10 L fremstillet af fluorineret HDPE, 4 L af HDPE
  • Tragt af PP inklusiv låg med Easy Snap sikkerhedslukning, som minimerer udslip ved uheld og flygtige emissioner
  • Indbygget ventileringsprop frigiver tryk under påhældning og forhindrer emissioner under brug
  • Låg/adapter kan også tilsluttes et eksternt sprøjtefilter
  • En aftagelig si-indsats/filter af PP i bunden af tragten fanger større partikler
System til midlertidig opbevaring af opløst, kemisk og biologisk affald, som består af en kemisk resistent og brudsikker beholder og en aftagelig tragt med låg, låg/tragt adapter og skærmindsats.