Vakuum magnetfilterholder
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 3230 DKK
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Vakuum magnetfilterholder
Tragte Membranfiltertragte
Polyfenylsulfon, autoklaverbar.
  • Lækagefrit magnetisk forsegling tillader håndtering med en hånd
  • Kompatibel med skumdæmpende midler og mange andre opløsningsmidler
Til membranfiltreringsteknikker f.eks. til vandtestning.
Filtreringsareal: 150 og 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Samlet Ø×H: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm