Vakuumfiltreringsenheder
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16306 16315
516-7015EA 1910 DKK
516-7015 511-0132
Vakuumfiltreringsenheder
Tragte Membranfiltertragte
Borosilikatglas, aluminiumsklemme, autoklaverbar.
Vakuumfiltreringsenhed til klaring, partikeltestning og hybridiseringstests.
516-7015: Med glasfrittefilterstøtte
511-0132: Med PTFE-belagt skærmfilterstøtte af rustfrit stål