Vakuumfiltreringsenheder
Leverandør: Sartorius
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16307 16316
516-7016EA 3240 DKK
516-7016 512-3321
Vakuumfiltreringsenheder
Tragte Membranfiltertragte
Borosilikatglas, m. anodiseret aluminiumsklemme og silikonelåg, autoklaverbar.
Kompakt holder til nem partikeltestning og kolonitælling, klaring og steril filtrering.
516-7016: Med glasfrittefilterstøtte
512-3321: Med PTFE-belagt skærmfilterstøtte af rustfrit stål