Büchner-tragte
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
437 438 439 440 441 442 443 445
519-2361EA 163 DKK
519-2361 519-2362 519-2363 511-0008 519-2364 519-2365 519-2366 519-2367
Büchner-tragte
Tragte Filtreringstragte Büchner-tragte
PP, white.
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
Til brug med enten papir- eller glasfiberfiltre.