Skilletragte, cylinderformede, med trykudligning
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 956 DKK
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Skilletragte, cylinderformede, med trykudligning
Tragte Dråbetragte
DURAN®, borosilikatglas, klart, med hane i glas.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals/kappe og bund/konus med standardslib, Inddelinger til omtrentlig aflæsning af volumen. Stophane med gevindsikring.