DURAN® tragte, pulver
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 148 DKK
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
DURAN® tragte, pulver
Tragte Pulvertragte
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Med glatte indervægge. Til overførsel af pulveragtige materialer. Kan også bruges til væsker. Tragtkanten er slebet og flammepoleret.