Tragte med kort stilk
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44000040 44000044 44000048 44000056 44000004 44000064 44000008 44000012 44000016 44000020 44000024 44000028 44000032 44000036
221-0126EA 61.5 DKK
221-0126 221-0127 221-0128 221-0129 221-0130 221-1146 221-0131 221-0132 221-0133 221-1135 221-0134 221-1137 221-0135 221-1139
Tragte med kort stilk
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
Borosilikatglas 3.3.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Ikke velegnet til opgaver som involverer kraftige termiske belastninger
  • Hurtig og let at rengøre
Med glatte indervægge.
Certificeringer: DIN ISO 4798