Tragte med kort stilk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 331 DKK
221-0096 221-0097 221-0098
Tragte med kort stilk, Nalgene®
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
LDPE, transparent.
  • God kemisk resistens
  • De store modeller er forsynet med udvendige ribber, som giver en bedre luftudtømning og har også et ophængningsøje
  • Ideel til filtrering med partielt vakuum
Med glatte indervægge. Meget robust konstruktion.