Funnels with short stem
Leverandør: SciLabware
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2140/10M 2140/11M 2140/12M 2140/14M 2140/01M 2140/06M 2140/02M 2140/03M
221-0006EA 217 DKK
221-0006 221-0020 221-0007 221-0008 221-0003 221-0005 221-0004 221-0017
Funnels with short stem
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.