Pulvertragt med konisk slib
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 332 DKK
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Pulvertragt med konisk slib
Tragte Filtreringstragte Tragte med konisk slib
Borosilikatglas 3,3.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse
Ideel til overførsel af flydende reagenser eller reagenser på pulverform til kolber med standardslib.