Tragte med kort stilk
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 65.1 DKK
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Tragte med kort stilk
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
PP, translucent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Autoklaverbare
  • Velegnet til brug sammen med standard filterpapir
Med glatte indvendige overflader.