Tragt med lang stilk, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 253 DKK
221-0142 221-0143 221-1181
Tragt med lang stilk, DURAN®
Tragte Filtreringstragte Filtertragte
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med glatte indervægge. Kolbevinkel 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certificeringer: DIN ISO 4798 (except 221-0143 and 221-1181)