Tragte, analytisk med lang stilk, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F146440000 F146480000 F146500000 F146400000 F146420000
221-0279EA 638 DKK
221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246
Tragte, analytisk med lang stilk, SP Bel-Art
Tragte Filtreringstragte Analysetragte
PMP, gennemsigtig.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant to 177 °C
  • Vertical outer ribs prevent airlock
Tragt af Urbanti-typen til hurtig filtrering. Med spiralribber. Denne tragt skaber en strømhvirvel-lignede effekt, som får væsker til at strømme igennem langt hurtigere. Denne effekt opnås også, når der indsættes normalt filterpapir i tragten. Luft forhindres i at blive fanget mellem filterpapiret og tragten.