Pulvertragt, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 521 DKK
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Pulvertragt, Nalgene®
Tragte Pulvertragte
PPCO, gennemskinnelig.
  • Meget god kemisk resistens
  • De ydre ribber giver en bedre luftudtømning
  • Autoklaverbare
Til overførsel af pulveragtige materialer. Den cylindrisk udformede stilk forhindrer blokeringer.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.