Pincetter
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
500 501 503
232-2000EA 262 DKK
232-2000 232-2001 232-2003
Pincetter
Pincet
Polyoxymethylen (POM), gul. Multifunktionelt pincet til en bred vifte af applikationer.
  • God kemisk resistens, ikke egnet til brug med stærke syrer og opløsningsmidler
  • Autoklaverbar
  • Robust, bøjelig, meget god genoprettelse af den originale form