Pincetter til dækglas
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
615.104 615.105 015.145 015.130 015.105 015.104 415.105 415.104
232-2181EA 94.6 DKK
232-2181 232-2182 232-0196 232-0195 232-0194 232-0193 232-0198 232-0197
Pincetter til dækglas
Pincet
Rustfrit stål.
  • Til nem, sikker håndtering af dækglas
  • Kan også anvendes til andet laboratorieudstyr, som fx filterskiver
  • Lette at rengøre