Pincetter
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
67895 67995
232-1911EA 18.9 DKK
232-1911 232-1913
Pincetter
Pincet
PMP, hvid. Universalpincet til en lang række anvendelsesområder.
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbare
  • Robust, bøjelig, integreret affjedring