Pincet til membranfiltre
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51147 4690
514-4149EA 634 DKK
514-4149 232-0142
Pincet til membranfiltre
Pincet
Rustfrit stål. Med fingergreb af PP og flade og brede spidser. Ideel til håndtering af membranfiltre og andre filterskiver.
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens, autoklaverbar