Pincetter
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
413.115 411.115
232-1981EA 241 DKK
232-1981 232-1982
Pincetter
Pincet
Rustfrit stål, PTFE-belagt.
  • Kan fås skarpe eller afrundede
  • God kemisk og termisk resistens
  • De glatte overflader forhindrer kontamination og gør rengøring nemt