Vakuum-pincet, aspirette®
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9901500 9901600 9901601 9901700 9901605
232-2420EA 2510 DKK
232-2420 HIRS9901600 HIRS9901601 HIRS9901700 HIRS9901605
Vakuum-pincet, aspirette®
Pincet
Drevet af et genopladeligt batteri til opsamling og placering af flade genstande med en maksimal vægt pr. enhed på op til 70 g.
  • Betjening med én knap, ergonomisk form
  • Standard- og antistatiske modeller fås
  • Det genopladelige batteri kan oplades ca. 1000 gange
Bestillingsoplysninger: Pakken indeholder en oplader og et sugekopsæt bestående af tre sugemundstykker med sugekopper i silikone med Ø 3,2, 6 og 10.