Målekolber, Klasse A, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 295 DKK
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Målekolber, Klasse A, BLAUBRAND®
Kolber Volumetriske kolber
Borosilicate glass 3.3, uden prop.
  • Kalibreret til indhold (TC, In) Incl. et batchcertifikat
  • Mærker og påskrifter er i blå emalje med høj kontrast
  • DE-M mærkning
* Bred hals.
Certificeringer: DIN EN ISO 1042
Bestillingsoplysninger: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.