Målekolber til sukkeranalyse i henhold til Kohlrausch
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2970180 2970185
612-3524EA 291 DKK
612-3524 612-3525
Målekolber til sukkeranalyse i henhold til Kohlrausch
Kolber Volumetriske kolber
DURAN®, borsilicatglas, konformitetsbestemte (DE-M-mærkning).
  • Kalibreret til indhold (TC, In)
  • Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)