Målekolber, Klasse A
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2820266 2820261 2820275 2820278 2820281
612-5738EA 309 DKK
612-5738 HIRS2820261 HIRS2820275 HIRS2820278 HIRS2820281
Målekolber, Klasse A
Kolber Volumetriske kolber
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
Certificeringer: DIN EN ISO 1042