Målekolber, Klasse B, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 DKK
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Målekolber, Klasse B, SILBERBRAND
Kolber Volumetriske kolber
Borosilicate glass 3.3, med prop i PP.
  • Kalibreret til indhold (TC, In)
  • Mærker og påskrifter er i hvid emalje med høj kontrast
*Bred hals.
Certificeringer: DIN EN ISO 1042