Målekolber, Klasse B
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 133 DKK
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Målekolber, Klasse B
Kolber Volumetriske kolber
PP, gennemskinnelig, med PE-prop.
  • Smal hals, nem aflæsning
  • Transparent og gravimetrisk kalibreret ved +20 °C
  • Autoklaverbar, ikke-absorberende, vandskyende overflade