Kolber, rund bund, smal eller bred hals, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
217211706 217212402 217213604 217215408 217216404 217216807 217217109 217217306 217217709 217218602 217219101 217412407 217414408 217415404 217416306 217416409 217417105 217417302 217417602 217418607 217419106 217214403 217218705 217413609
214-2105EA 127 DKK
214-2105 214-2110 214-2115 214-2125 214-2130 214-2135 214-0146 214-2145 214-2150 214-2155 214-2160 214-2210 214-2220 214-2225 214-2231 214-2230 214-2240 214-2245 214-2251 214-2255 214-2260 214-2120 214-0427 214-2215
Kolber, rund bund, smal eller bred hals, DURAN®
Kolber Kolber med rund bund
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Med påtrykt indikation af indhold og hvidt skrivefelt. Kolber med halse, som er større end 65 mm, har forstærkede kanter.
*Non-DIN ISO size
DIN EN ISO 24450 (wide mouth)
Certificeringer: DIN ISO 1773 (smal hals)
DIN EN ISO 24450 (bred hals)