Rundkolber med standardslib
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
107897 107797 107997
214-1422EA 1190 DKK
214-1422 214-1421 214-1423
Rundkolber med standardslib
Kolber Kolber med rund bund
PFA, gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende termisk resistens fra −270 °C til +250 °C
  • Autoklaverbare
Kan bruges som sikkerhedskolber til rotationsfordampere.