Jodflasker uden krave, med hul glasprop
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 160 DKK
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Jodflasker uden krave, med hul glasprop
Kolber Iodflasker
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Volumeninddelingen tillader omtrentlig aflæsning af indhold, med skrivefelt.